missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Titan-Standardlösung, Plasma HIQU, Chem Lab™
Click to view available options
Menge:
100 ml
Verpackung:
100 ml
Spezifikation
Spezifikation
Konzentration | 1000 μg/ml |
Verpackung | 100 ml |
Menge | 100 ml |
Farbe | Farblos |
Geruch | Geruchsneutral |
pH | <1 |
Physikalische Form | Flüssig |
Sicherheit und Handhabung
![compliance-icons](https://webshop.fishersci.com/webfiles/eu/web-flags/GHS07_Warning.png)
Produktidentifikator
- Titanium standard solution 10 µg/ml
- Achtung
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Nitric acid
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur