Learn More
Titan-Standard-Metalllösung 1000 ppm, für ICP, Lösung mit 2 M HCl, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10625882
Click to view available options
Menge:
500 mL
Verpackung:
Plastikflasche aus HDPE
Spezifikation
Verpackung Plastikflasche aus HDPE
Menge 500 mL
Farbe Violett
MDL-Nummer 11264
Physikalische Form Flüssig
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Titanium solution 1000 ppm
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
Sicherheitshinweis
  • P234-Nur im Originalbehälter aufbewahren.