Learn More
Cytiva Online-Filterkit, aus Titan
Für die Chromatografie von Biomolekülen. Cytiva Online-Filter-Kits aus Titan sind beständig gegenüber den meisten organischen Lösungsmitteln und Salzpuffern, die normalerweise in der Chromatographie eingesetzt werden.
Marke: Cytiva 18-1120-94
Additional Details : Gewicht : 0.00090kg
Beschreibung
- Porengröße: 2 μm
- Die benetzten Teile sind beständig gegen organische Lösungsmittel und Salzpuffer, die häufig bei der Chromatographie von Biomolekülen eingesetzt werden, außer 100 % Ethylacetat, 100 % Hexan und 100 % Tetrahydrofuran
- Material Titan (Ti)
Spezifikation
Je 1 |