Learn More
Titan-Nickel-Kompositpulver, -325 Mesh, Thermo Scientific Chemicals
38.06 CHF - 864.61 CHF
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Titanium Nickel powder composite |
---|---|
Durchschnitt Mol. Gew. oder Mol.-Gew. Gewichtsbereich | Ti:Ni; 70:30 wt% |
MDL-Nummer | MFCD02091734 |
UN-Nummer | UN3089 |
Löslichkeitsinformationen | Insoluble in water. |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11329259
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
088384.09 |
10 g | N/A | ||||||
11349259
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
088384.22 |
100 g |
247.00 CHF
100 Gramm |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
11339259
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
088384.36 |
500 g |
864.61 CHF
500 Gramm |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Titanium Nickel powder composite | |
MFCD02091734 | |
Insoluble in water. | |
Luftempfindlich |
Ti:Ni; 70:30 wt% | |
UN3089 | |
−325 Mesh | |
Pulver |
Sicherheit und Handhabung
GHS H Statement
H228-H351-H317
Flammable solid.
Suspected of causing cancer.
May cause an allergic skin reaction.
P201-P202-P210-P240-P241-P261-P272-P280g-P281-P302+P352-P308+P313-P333+P313-P363-P370+P378q-P501c
H228-H317-H351
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 4.1; Packing Group: II; Proper Shipping Name: METAL POWDERS, FLAMMABLE, N.O.S.
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen
RUO – Research Use Only