Learn More
Titan(IV)-Isopropoxid, 99.995 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11388687
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Titanium(IV) isopropoxide is used as a precursor for the preparation of titanium and barium-strontium-titanate thin films. It is useful to make porous titanosilicates and potential ion-exchange materials for cleanup of radioactive wastes. It is an active component of Sharpless epoxidation as well as involved in the synthesis of chiral epoxides. In Kulinkovich reaction, it is involved as a catalyst in the preparation of cyclopropanes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 546-68-9
Summenformel C12H28O4Ti
Molekulargewicht (g/mol) 284.219
MDL-Nummer MFCD00008871
InChI-Schlüssel VXUYXOFXAQZZMF-UHFFFAOYSA-N
Synonym titanium tetraisopropanolate, titanium iv isopropoxide, tetraisopropyl orthotitanate, titanium isopropoxide, titanium tetraisopropylate, titanium isopropylate, ti isopropylate, tetraisopropoxytitanium iv, isopropyl orthotitanate, tetraisopropyl titanate
PubChem CID 11026
IUPAC-Name Propan-2-olat; Titan(4+)
SMILES CC(C)[O-].CC(C)[O-].CC(C)[O-].CC(C)[O-].[Ti+4]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Titanium(IV) isopropoxide
Schmelzpunkt 16°C to 20°C
Farbe Farblos
Dichte 0.955 g/mL
Siedepunkt 232°C
Flammpunkt 46°C (115°F)
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Strukturformel Ti[OCH(CH3)2]4
Brechungsindex 1.464
Menge 5 g
UN-Nummer UN2413
Beilstein 3679474
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Merck Index 14,9480
Löslichkeitsinformationen Miscible with anhydrous ethanol,chloroform,ether and benzene.
Formelmasse 284.23
Reinheit (%) 99.995%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Titanium(IV) isopropoxide
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Tetraisopropyl titanate