Learn More
Titan(IV)-jodid, ultratrocken, 99.99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11318587
Click to view available options
Menge:
2 g
Verpackung:
Ampulle
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
  • Ampulliert unter Argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemischer Name oder Material Titanium(IV) iodide
Schmelzpunkt 150°C
Namenshinweis Ultra dry
CAS 7720-83-4
Physikalische Form Pulver
Menge 2 g
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
MDL-Nummer MFCD00043077
UN-Nummer UN3260
Formelmasse 555.52
Reinheit (%) 99.99%
Geruch Acrid
Verpackung Ampulle
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Dichte 4.30 g/mL