Learn More
Thermo Scientific™ Titanbecher für den SureSpin™ 632 Rotor
Zur Verwendung mit dem SureSpin™ 632 Rotor
26738.03 CHF - 27552.08 CHF
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) | SureSpin 632 |
---|---|
Material | Titan |
Menge | 6/Pckg. |
Produktcode | Marke | Fassungsvermögen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Fassungsvermögen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16634884
|
Thermo Scientific™
75003036 |
17 mL |
26738.03 CHF
6 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
16644884
|
Thermo Scientific™
75003037 |
38,5 mL |
27552.08 CHF
6 Stück |
Verfügbar ab: 12-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
Spezifikation
SureSpin 632 | |
Titan | |
6/Pckg. |