Learn More
Thermo Scientific™ Titan3™ PTFE-Spritzenfilter (hydrophil)
Diese robusten hydrophilen PTFE-Spritzenfilter sorgen für sauberere Probenextrakte, da sie störende Materialien und feine Partikel bereits vor der Injektion entfernen.
241.87 CHF - 320.34 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | Titan3 Polypropylen-Spritzenfiltergehäuse erfüllen die Anforderungen der 21 CFR 177.1520. |
---|---|
Einwegprodukt | Ja |
Material | PTFE (hydrophob) |
Material (Membran) | PTFE (hydrophil) |
Sterilität | Unsteril |
Produktcode | Marke | Porengröße | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Porengröße | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
16227311
|
Thermo Scientific™
42213-NPL |
0,2 μm | 17 mm |
320.34 CHF
200 Stück |
Verfügbar ab: 23-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15217498
|
Thermo Scientific™
44513-NPL |
0,45 μm | 17 mm |
320.34 CHF
200 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
15227498
|
Thermo Scientific™
44525-NPL |
0,45 μm | 30 mm |
241.87 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 24-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15207498
|
Thermo Scientific™
42225-NPL |
0,2 μm | 30 mm |
241.87 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 13-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
Ein zusätzlicher Spritzenfiltrationsschritt vor der Injektion sorgt nicht nur dafür, dass Sie konsistentere und zuverlässigere Ergebnisse erzielen, sondern schützt außerdem empfindliche Geräte und verlängert die Nutzungsdauer der Säule.
Hydrophile Thermo Scientific™ Titan3™ PTFE-Spritzenfilter sind in Größen und Membrantypen erhältlich, die auch die anspruchsvollsten Anwendungsanforderungen erfüllen, und liefern sauberere Probenextrakte, da sie störende Materialien und feine Partikel entfernen.
Diese Filter werden zur Filtration aggressiver organischer, stark basischer oder heißer Lösungen verwendet, ohne dass die Membran vorher benetzt werden muss. Außerdem können wässrige Lösungen ohne Vorbenetzung gefiltert werden.
Dank der robusten Bauweise mit Verstärkungsring am Außenrand und integriertem Vorfilter sind Titan3 Spritzenfilter die ideale Wahl für Anwendungen mit hohem Feststoffgehalt sowie für Anwendungen, bei denen ein Maximum an Sicherheit erforderlich ist.Hervorragende Leistung
- Membranen und Gehäuse mit einem geringen Anteil von extrahierbaren Substanzen stellen sicher, dass Ihre Probe nicht durch Kontaminanten aus dem Filter verunreinigt wird.
- Leistungsverhalten getestet unter tatsächlichen HPLC-Bedingungen.
- Der integrierte 1-mm-Borosilikatglas-Vorfilter (30-mm-Produkte) sorgt für mehr Sicherheit bei Proben mit hohem Feststoffgehalt.
- Ein Verstärkungsring sorgt für eine verbesserte Festigkeit des Gehäuses und verhindert Auslaufen und Bersten (30-mm-Produkte, ausgelegt für Drücke von bis zu 120 psi).
- Die Gehäuse sind aus lösungsmittelbeständigem Polypropylen mit einem geringen Anteil von extrahierbaren Substanzen gefertigt. Dieser Werkstoff wurde speziell für die Kompatibilität mit einem breiten Spektrum gängiger HPLC-Proben-Matrices ausgewählt.
- Geeignet zur Filterung von Lösungen bei Temperaturen bis zu 100 °C
Praktisch und anwenderfreundlich
- Die Farbcodierung vereinfacht die korrekte Wahl von Membran und Porengröße.
- Verpackt in wiederverwendbaren, festen, transparenten, farbcodierten Behältern.
- Spritzenfilter können durch 15-minütiges Autoklavieren bei 125 °C sterilisiert werden
- Verbesserter, auslaufsicherer Luer-Lock-Einlass; Filterauslass ausgeführt als Luer-Lock-Steckanschluss in Standardgröße für eine vereinfachte Filtratsammlung.
Spezifikation
Titan3 Polypropylen-Spritzenfiltergehäuse erfüllen die Anforderungen der 21 CFR 177.1520. | |
PTFE (hydrophob) | |
Unsteril | |
Medizinische Qualität, lösungsmittelbeständig, reines Polypropylen | |
Titan3 |
Ja | |
PTFE (hydrophil) | |
Probenfiltration: aggressive organische, stark basische oder heiße Lösungen, Messumformerschutz; wässrige Lösungen nach der Benetzung mit Alkohol | |
Nein | |
Spritzenfilter |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.