Learn More
Thermo Scientific™ Titan3™ Nylon-Spritzenfilter
Wählen Sie diese Filter für maximale Zuverlässigkeit oder für Anwendungen mit hohem Feststoffgehalt.
642.83 CHF - 1055.00 CHF
Spezifikation
Material Nylon
Porengröße 0,45 μm
Anzahl pro Karton 500
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Durchmesser (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Durchmesser (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
13507780
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
44513-NC
13 mm
642.83 CHF
500 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 18-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
13527790
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
44526-NC
25 mm Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Beschreibung
Beschreibung
  • Nylon-(Polyamid)-Membran
  • Porengröße 0.45 μm
  • Für Anwendungen mit hohem Feststoffgehalt
Spezifikation
Spezifikation
Nylon
0,45 μm
500