Learn More
Thermo Scientific™ Titan2™ HPLC-Spritzenfilter
Das Gehäuse aus gebändertem Polypropylen verhindert das Bersten.
Marke: Thermo Scientific™ 42225-NC
Additional Details : Gewicht : 2.50000kg
Beschreibung
- Farbkodiertes Gehäuse ermöglicht eine einfache Identifikation der Membran
- Die meisten 30 mm Filter verfügen über einen 1 Micron-Glasvorfilter
- Für Probenvolumina von 2 ml bis 100 ml
- Retentionsvolumen <115 μl
- Maximale Betriebstemperatur: 100 °C (autoklavierbar bei 125 °C für 15 Minuten)
- Max. Betriebsdruck: ca. 100 psi
Spezifikation
Violett | |
0,20 μm | |
Titan3 |
Nylon | |
500 | |
30 mm |