Learn More
Epredia™ TissueLoc™ Cassette IV Slotted Cassettes in Tube Packs
Slotted Cassettes are ideal for use with routine tissue samples. They are compatible with all Epredia PrintMate™ Cassette Printers, have a back-edge lid hinge, and loose-packed lids that are available in twelve color varieties.
131.00 CHF
Spezifikation
Verschluss inklusive | Ja |
---|---|
Menge | 750/Karton |
Poren | Schlitze (context?) /Vertiefungen |
Verschlusstyp | Separater Deckel, rückseitiges Scharnier |
PrintMate-kompatibel | Ja |
Produktcode | Marke | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16394036
|
Epredia™
B851720BE |
Beige |
131.00 CHF
750 Stück |
Verfügbar ab: 25-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16304046
|
Epredia™
B851720BL |
Blau |
131.00 CHF
750 Stück |
Verfügbar ab: 25-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16314046
|
Epredia™
B851720GN |
Grün |
131.00 CHF
750 Stück |
Verfügbar ab: 25-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16324046
|
Epredia™
B851720GY |
Grau |
131.00 CHF
750 Stück |
Verfügbar ab: 25-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16334046
|
Epredia™
B851720LA |
Lavendel |
131.00 CHF
750 Stück |
Verfügbar ab: 25-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16344046
|
Epredia™
B851720LG |
Hellgrün |
131.00 CHF
750 Stück |
Verfügbar ab: 25-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16354046
|
Epredia™
B851720LI |
Lila |
131.00 CHF
750 Stück |
Verfügbar ab: 25-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16364046
|
Epredia™
B851720OR |
Orange |
131.00 CHF
750 Stück |
Verfügbar ab: 25-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16374046
|
Epredia™
B851720PK |
Rosa |
131.00 CHF
750 Stück |
Verfügbar ab: 25-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16384046
|
Epredia™
B851720TN |
Gelbbraun |
131.00 CHF
750 Stück |
Verfügbar ab: 25-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16394046
|
Epredia™
B851720WH |
Weiß |
131.00 CHF
750 Stück |
Verfügbar ab: 25-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16304056
|
Epredia™
B851720YW |
Gelb |
131.00 CHF
750 Stück |
Verfügbar ab: 25-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
Printing
- Surface finish and reinforced print faces are engineered to optimize print quality
- Tube design is precisely engineered to reduce jamming and prevent downtime
Grossing Processing and Embedding
- Cassette design and flow characteristics tested to ensure efficient reagent exchange
- Opening and closing forces adjusted for ease of use, while safeguarding valuable tissue samples
Sectioning
- Precision engineering for solid connection to microtomes
Archiving
- Cassette surface texture optimizes scannability for archiving
Spezifikation
Ja | |
Schlitze (context?) /Vertiefungen | |
Ja | |
TissueLoc™ Geschlitzte Kassette |
750/Karton | |
Separater Deckel, rückseitiges Scharnier | |
Zur Verwendung mit PrintMate™ Druckern |