Learn More
Epredia™ TissueLoc™ Cassette IV Slotted Cassettes
For routine tissue samples, cassettes have a back-edge lid hinge with loose-packed lids that are available in 12 different color varieties
159.00 CHF - 175.00 CHF
Spezifikation
Verschluss inklusive Ja
Verpackungsart Lose verpackt
Menge 1000/Karton
Poren Schlitze (context?) /Vertiefungen
Verschlusstyp Separater Deckel, rückseitiges Scharnier
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 11
Produktcode Marke Farbe Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Farbe Preis Menge & Verfügbarkeit  
16304176
Unterlagen ansehen
Epredia™
B851954BE
Beige
159.00 CHF
1000 Stück
Verfügbar ab: 17-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16314176
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Epredia™
B851954BL
Blau
168.00 CHF
1000 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16324176
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Epredia™
B851954GN
Grün
159.00 CHF
1000 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16344176
Unterlagen ansehen
Epredia™
B851954LA
Lavendel
159.00 CHF
1000 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16354176
Unterlagen ansehen
Epredia™
B851954LG
Hellgrün
159.00 CHF
1000 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16364176
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Epredia™
B851954LI
Lila
159.00 CHF
1000 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16374176
Unterlagen ansehen
Epredia™
B851954OR
Orange
159.00 CHF
1000 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16384176
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Epredia™
B851954PK
Rosa
159.00 CHF
1000 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16394176
Unterlagen ansehen
Epredia™
B851954TN
Gelbbraun
159.00 CHF
1000 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16304186
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Epredia™
B851954WH
Weiß
175.00 CHF
1000 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16314186
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Epredia™
B851954YW
Gelb
159.00 CHF
1000 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Printing
  • Surface finish and reinforced print faces are engineered to optimize print quality
  • Tube design is precisely engineered to reduce jamming and prevent downtime
Grossing, Processing and Embedding
  • Cassette design and flow characteristics tested to ensure efficient reagent exchange
  • Opening and closing forces adjusted for ease of use, while safeguarding valuable tissue samples
Sectioning
  • Precision engineering for solid connection to microtomes
Archiving
  • Cassette surface texture optimizes scannability for archiving
Spezifikation
Spezifikation
Ja
1000/Karton
Separater Deckel, rückseitiges Scharnier
Geschlitzte Kassette
Lose verpackt
Schlitze (context?) /Vertiefungen
Nein