Learn More
Sakura Finetek™ Tissue-Tek™ Cryomold™ Biopsy Molds
Disposable plastic Cryomold™ molds create a uniformly shaped, flat-surface specimen block when used with O.C.T. (optimum cutting temperature) compound for frozen sectioning.
Marke: Sakura Finetek™ 4565
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Biopsy mold requires an adapter for the Cryobar™ freezing wells of the Tissue Tek II™
- 10 x 10 x 5mm
- 100/pack
- Combines excellent quality with economical pricing
Spezifikation
Biopsy Mold | |
10 x 10 x 5 mm | |
Frozen sectioning, specimen blocks |
Plastic | |
Single-use | |
100/Pk. |
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.