Learn More
Kimble Chase™ Homogenisatorpistill, PTFE, DUALL Typ 20 1 ml
Marke: Kimble Chase™ 885481-0020
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Kombinierte zylindrische und konische Oberfläche für effektive Homogenisierung. Ideal für weiches Gewebe wie Gehirn und Leber. Für Motorbetrieb geeignet.Typ: 20
Volumen: 1mL
Spezifikation
Ideal für Weichgewebe wie Gehirn und Leber | |
PTFE | |
20 | |
Gehäuse 1mL |