Learn More
TPP Techno Plastic Products AG Tissue Culture Test Plate
Tissue culture test plate
200.00 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ISO 9001:2015
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Farbe Clear
Material Polystyrene
Sterilität Steril
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 1
Produktcode Marke Anzahl Wells Wellform Durchmesser (metrisch) Well Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Anzahl Wells Wellform Durchmesser (metrisch) Well Preis Menge & Verfügbarkeit  
17225446
Unterlagen ansehen
TPP Techno Plastic Products AG
92448
48 Flacher Boden (F-Well) 10.6 mm
200.00 CHF
72 Stück
Verfügbar ab: 27-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Opto-mechanical treatment of growth area for optimal cell adhesion
  • Lid with air-venting system guarantees controled gas exchange with low evaporation
  • Sloped edge allows placement of the lid in one position only
  • Yellow marking area on lid and plate ensure correct lid orientation: yellow on yellow – match!
  • Ridged grip area ensures a secure grasp and prevents from accidentally lifting off the lid
  • Clear alpha-numerical labelling between the wells for easy orientation during microscopy, easy to see black alpha-numerics on the side
  • Growth area on spherical zone only
  • Absolutely flat growth surface
  • All TPP plate sizes (6, 12, 24, 48 and 96-well) stack securely together
  • Air vents in plate base prevent condensation and provide consistent air-flow between stacked plates
Spezifikation
Spezifikation
ISO 9001:2015
Clear
Steril
Lid and bottom
Raumtemperatur
Nicht autoklavierbar
Polystyrene
Yes
Yes
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'shelfLife' : 6 years
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications