Learn More
WTW™ TISAB-gesamtionenstärken-Pufferlösung TISAB .
Lösungen zur Ionenstärkeanpassung haben mehrere Aufgaben: TISAB für Fluoridmessungen passt nicht nur den pH-Wert an, sondern löst auch die fluoridhaltigen komplexen Verbindungen auf. Andere Lösungen zur Ionenstärkeanpassung gewährleisten einen angepassten pH-Wert sowie die Zugabe eines geeigneten elektrisch leitfähigen Salzes zur korrekten Konzentrationserfassung.
Marke: WTW™ 140100
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Spezifikation
Fluorid-Elektrode | |
TISAB-Pufferlösung |