Learn More
Tiron, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10552581
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 149-45-1
Summenformel C6H10Na2O8S2
Molekulargewicht (g/mol) 320.238
MDL-Nummer MFCD00149531
InChI-Schlüssel HEOKHLCODUWALT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4,5-Dihydroxy-1,3-benzenedisulfonic acid, disodium salt monohydrate
PubChem CID 131674010
IUPAC-Name 4,5-Dihydroxybenzol-1,3-Disulfonsäure;molekularer Wasserstoff;Natrium
SMILES [HH].[HH].C1=C(C=C(C(=C1S(=O)(=O)O)O)O)S(=O)(=O)O.[Na].[Na]
Specifications
Chemischer Name oder Material Tiron™
Schmelzpunkt >300.0°C
Strukturformel (HO)2C6H2(SO3Na)2·H2O
Beilstein 11, 297
Merck Index 15, 9621
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: freely soluble.
Infrarotspektrum Echt
Formelmasse 332.21
Verlust bei Trocknung 4% to 6% (typically)
Verpackung Glasflasche
Farbe Weiß
Menge 25 g
Physikalische Form Pulver
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 1,2-Dihydroxybenzene-3,5-disulfonic acid, disodium salt monohydrate
Signal Word
  • Achtung
Hazard Category
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Hazard Statement
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Precautionary Statement
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Enthält: 1,2-Dihydroxybenzene-3,5-disulfonic acid, disodium salt monohydrate