Learn More
TIP47 Rabbit anti-Human, CoraLite 555, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
123.29 CHF - 410.96 CHF
Spezifikation
Antigen | TIP47 |
---|---|
Anwendungen | Immunofluorescence |
Klassifikation | Polyclonal |
Konjugat | CoraLite 555 |
Form | Liquid |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
17761339
|
Proteintech
CL555-10694-20UL |
20 μL |
123.29 CHF
20 Mikroliter |
Verfügbar ab: 03-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17649896
|
Proteintech
CL555-10694-100UL |
100 μL |
410.96 CHF
100 Mikroliter |
Verfügbar ab: 03-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
TIP47 Polyclonal antibody apecifically detetects TIP47 antigen in Human Samples. It is validated for Immunofluorescence.Spezifikation
TIP47 | |
Polyclonal | |
Liquid | |
Human | |
BC007566 | |
M6PRBP1 | |
IgG | |
Antigen affinity purification |
Immunofluorescence | |
CoraLite 555 | |
Rabbit | |
PBS with 50% Glycerol, 0.05% Proclin300, 0.5% BSA, pH 7.3. | |
10226 | |
TIP47 fusion protein Ag1028 | |
Primary | |
Store at -20°C. Avoid exposure to light. |