missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Sampling Systems™ Spitze für PowderThief Probenehmer mit Durchmesser 25 mm

Wird weltweit in der pharmazeutischen, chemischen und Nahrungsmittelindustrie eingesetzt. Durch die Sampling Systems™ Spitze für PowderThief Probenehmer mit 25 mm Durchmesser kann ein einzelner Probenehmer Proben aus verschiedenen Volumina nehmen.

Marke:  Sampling Systems™ 1030CT-20

 Lernen Sie weitere Varianten dieses

Artikelnummer. 15829201

  • 64.35 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 03-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

  • Aus hochwertigem316L-Edelstahl
  • Breites Spektrum von Probengrößen
  • Breites Spektrum von Probenlängen
  • Anwenderfreundlich
  • Durch verschiedene Spitzen kann ein einzelner Probenehmer verwendet werden, um unterschiedliche Volumina genau zu messen
Spezifikation

Spezifikation

Spitze
20 mL
25 mm
Edelstahl (316L)
Pulverprobennahme
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote