Learn More
Cytiva TiO2 Mag Sepharose™
Entwickelt für die Anreicherung von Phosphopeptiden aus tryptisch verdauten Proteinproben. Cytiva TiO2 Mag Sepharose magnetische Beads basieren auf Titandioxid-Chromatographie und wurden entwickelt, um die Aufnahme und Anreicherung von Phosphopeptiden zu vereinfachen.
48.70 CHF - 135.00 CHF
Spezifikation
Bead-Typ | TiO2 Mag-Sepharose |
---|---|
Matrix | Paramagnetische sphärische, hochgradig quervernetzte Agarose-Partikel |
Partikelgröße | 37 bis 100 μm |
Lagerungspuffer | 20 %ige Ethanol-Lagerlösung |
Inhalt und Lagerung | 4 °C bis 30 °C (bei Raumtemperatur verwenden) |
Beschreibung
TiO2 Mag Sepharose hat eine hohe Affinität zu Phosphopeptiden und ist eine effiziente Methode zur Anreicherung von Phosphopeptiden aus komplexen Proben. Das auf magnetischen Beads beruhende Format verbessert die Anwenderfreundlichkeit im Bereich der Probenvorbereitung und zeichnen sich durch hervorragende Eigenschaften für kleine Experimente aus. Die High-Density-Beads ermöglichen eine schnelle Erfassung durch magnetische Geräte mit hoher Sichtbarkeit, um eine zuverlässige Entnahme aller gebundenen Zielpeptide zu gewährleisten.
- Magnetische Beads zur selektiven Erfassung und Anreicherung von Phosphopeptiden
- Anwenderfreundlich - sichtbare und dichte magnetische Beads
- Einfaches Protokoll mit für die MS-Analyse optimierten Elutionsbedingungen
- Paralleles Handling der Proben bei Verwendung mit dem MagRack6 Trennwerkzeug - Verarbeiten von bis zu sechs Proben in weniger als einer Stunde
Spezifikation
TiO2 Mag-Sepharose | |
37 bis 100 μm | |
4 °C bis 30 °C (bei Raumtemperatur verwenden) | |
TiO2 |
Paramagnetische sphärische, hochgradig quervernetzte Agarose-Partikel | |
20 %ige Ethanol-Lagerlösung | |
Wird zur selektiven Erfassung und Anreicherung von Phosphopeptiden für die Biomarkerforschung verwendet |
Sicherheit und Handhabung
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3