Learn More
Lovibond™ Tintometer™ VARIO™ Rochelle Salzlösung, 30 ml
Entwickelt für die Verwendung in Lovibond-Testkits, Kolorimetern und Spektralphotometern.
Marke:  Lovibond™ 530640
Artikelnummer. 15361665
  • 16.05 CHF / 30 Milliliter
Verfügbar ab: 02-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Bereich: 0.01 bis 0.7 mg/l
  • Parameter: Mangan
  • Methode: PAN
  • Für die Verwendung in Testkits, Kolorimetern und Spektralphotometern
  • Einzeln erhältlich
Spezifikation
Spezifikation
Wasseranalyse
30 ml-Flasche
PAN
Testkits, Kolorimeter und Spektralphotometer
0,01 bis 0,7 mg/l
Rochelle Salzlösung