Learn More
Lovibond™ Tintometer™ Kaliumjodid-Tabletten
Zur Verwendung mit Lovibond-Testkits, Kolorimetern und Spektralphotometern. Die Verwendung von Tablettenreagenzien garantiert eine genaue Reagenziendosierung und ermöglicht somit präzisere Titrationen als herkömmliche Tropfenzähler-Testkits
Marke:  Lovibond™ 501211
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15321985
  • 26.00 CHF / 250 Stück
Verfügbar ab: 12-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Zur Verwendung mit Lovibond-Testkits, Kolorimetern und Spektralphotometern.Die Verwendung von Tablettenreagenzien garantiert eine genaue Reagenziendosierung und ermöglicht somit präzisere Titrationen als herkömmliche Tropfenzähler-Testkits
  • Kaliumjodid-Tabletten
  • Erhältlich in Flaschen mit 100 und 250 Stück
Spezifikation
Spezifikation
Wasseranalyse
Testkits, Kolorimeter und Spektralphotometer
100 Tabletten
Kaliumjodid-Tabletten