Learn More
Lovibond™ Tintometer™ Ammoniak-Konditionierungsreagenz, 0.02 bis 1 mg/l
Zur Verwendung mit Lovibond-Testkits, Kolorimetern und Spektralphotometern
Marke:  Lovibond™ 460170
Artikelnummer. 15311715
  • 39.90 CHF / 100 Tests
Verfügbar ab: 19-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Zur Verwendung mit Lovibond-Testkits, Kolorimetern und Spektralphotometern
  • Ammoniak-Konditionierungspulver für Meerwasser
  • 15 g
  • Bereich: 0.02 bis 1 mg/l
  • Parameter: Ammoniak
  • Methode: Indophenolblau
  • Für die Verwendung in Testkits, Kolorimetern und Spektralphotometern
  • 100er-Karton
Spezifikation
Spezifikation
Ammoniak-Test
100
0,02 bis 1 mg/l
Ammoniak-Konditionierungspulver für Meerwasser
Testkits, Kolorimeter und Spektralphotometer
15 g
Indophenolblau
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • 100TEST AMMONIA CONDITIONING POWDER
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: potassium tartrate dibasic hemihydrate,lithium hydroxide monohydrate