Learn More
Zinn-Standard-Metalllösung 1000 ppm, für ICP, Lösung mit 1 M HCl, Fisher Chemical
Click to view available options
Menge:
500 mL
Verpackung:
Plastikflasche aus HDPE
Spezifikation
Spezifikation
Verpackung | Plastikflasche aus HDPE |
Menge | 500 mL |
Farbe | Farblos |
MDL-Nummer | 133862 |
Physikalische Form | Flüssig |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Tin Standard Metal Solution 1,000ppm
- Gefahr
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/A§/waschen.