Learn More
Zinn-Shot, 99.8  % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
70.10 CHF - 414.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-31-5
Summenformel Sn
Molekulargewicht (g/mol) 118.71
MDL-Nummer MFCD00133862
InChI-Schlüssel ATJFFYVFTNAWJD-UHFFFAOYSA-N
Synonym powder, stannum, metallic, tin, elemental, wang, zinn, flake, tin, metal, silver matt powder, zinn german
PubChem CID 5352426
ChEBI CHEBI:32990
IUPAC-Name Zinn
SMILES [Sn]
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11385828
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
010377.22
100 g
70.10 CHF
100 Gramm
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11375828
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
010377.36
500 g
147.00 CHF
500 Gramm
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11365828
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific Alfa Aesar
010377.A3
2 kg
414.00 CHF
2 Kilogramm
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
7440-31-5
118.71
ATJFFYVFTNAWJD-UHFFFAOYSA-N
5352426
Zinn
Sn
MFCD00133862
powder, stannum, metallic, tin, elemental, wang, zinn, flake, tin, metal, silver matt powder, zinn german
CHEBI:32990
[Sn]
Spezifikation
Tin
7440-31-5
99.8% (Metals basis)
MFCD00133862
ATJFFYVFTNAWJD-UHFFFAOYSA-N
Zinn
5352426
8-20. Mesh
Shot
Silberfarben bis grau
Silver Gray shot
Sn
powder, stannum, metallic, tin, elemental, wang, zinn, flake, tin, metal, silver matt powder, zinn german
[Sn]
118.71
CHEBI:32990
Geruchsneutral
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'einecsNumber' : 231-141-8
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen