Learn More
Zinnstab, 6.35 cm (2.5 in.) Durchmesser, 99.85 % (Metallbasis), Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11367437
Click to view available options
Menge:
500 g
2 kg
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-31-5
Summenformel Sn
Molekulargewicht (g/mol) 118.71
MDL-Nummer MFCD00133862
InChI-Schlüssel ATJFFYVFTNAWJD-UHFFFAOYSA-N
Synonym powder, stannum, metallic, tin, elemental, wang, zinn, flake, tin, metal, silver matt powder, zinn german
PubChem CID 5352426
ChEBI CHEBI:32990
IUPAC-Name Zinn
SMILES [Sn]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tin rod
Namenshinweis 6.35cm (2.5 in.) dia.
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Menge 500 g
Reinheit (%) 99.85%
Geruch Geruchsneutral
Gewicht ≈2.2cm/500g
Form Stange