Learn More
Zinnstab, 13 mm (0.51 in.) Durchmesser, Puratronic™, 99.998+ % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Tin rod |
Namenshinweis | 13mm (0.51 in.) dia. |
Hinweise zum Prozentgehalt | (Metallbasis) |
Menge | 5 g |
Reinheit (%) | ≥99.998% |
Güte | Puratronic™ |
Geruch | Geruchsneutral |
Gewicht | ≈0.52cm/5g |
Form | Stange |