Learn More
Verzinnungsförmiges Pulver, elektrolos, Teil A, Thermo Scientific Chemicals
139.00 CHF
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Tin plating powder |
---|---|
Namenshinweis | Electroless, part A |
MDL-Nummer | MFCD03703330 |
UN-Nummer | UN1759 |
Form | Pulver |
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
- To preserve solderability of printed circuit boards, for plating electronic parts, and for corrosion protection
Spezifikation
Tin plating powder | |
MFCD03703330 | |
Pulver |
Electroless, part A | |
UN1759 |
Sicherheit und Handhabung
GHS H-Satz
H314-H351-H361-H302-H317
Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Verdacht auf krebserregende Wirkung.
Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen.
Gesundheitsschädlich beim Verschlucken
Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
P201-P202-P234-P260-P264b-P270-P271-P272-P280g-P281-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P330-P331-P333+P313-P363-P390-P501c
H290-H302-H314-H317-H335-H350-H361d-H373
missing translation for 'dotInformation' : Transportgefahrenklasse:8; Verpackungsgruppe:III; richtiger Versandname:KORROSIVE FESTSTOFFE, NICHT NÄHER SPEZIFIZIERT
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen