Learn More
Zinn(IV)-tert.-Pentyloxid, 5 % w/v in 2-Methyl-2-Butanol, 99 % (Metallerbasis), Thermo Scientific™ Artikelnummer.: 11357988
Zinn(IV)-tert.-Pentyloxid, 5 % w/v in 2-Methyl-2-Butanol, 99 % (Metallerbasis), Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11357988
25 mL
Click to view available options
Menge:
5 mL
25 mL
100 mL
Artikelnummer. 11357988
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 036562.AC
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
MDL-Nummer MFCD00145409
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tin(IV) tert-pentyloxide
Siedepunkt 100°C (0.2 mmHg)
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Menge 25 mL
UN-Nummer UN3274
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Formelmasse 467.27
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssigkeit
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Zinn(IV)-tert.-Pentyloxid, 5 % w/v in 2-Methyl-2-Butanol, 99 % (Metallerbasis), Thermo Scientific™ >