Learn More
Zinn(IV)-oxid, 99.9 %, (Metallspurenanalyse), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10637382
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Verpackung:
Kunststoffflasche
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Für die Ultra-Spurenanalyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 18282-10-5
Summenformel O2Sn
Molekulargewicht (g/mol) 150.71
MDL-Nummer MFCD00011244
InChI-Schlüssel XOLBLPGZBRYERU-UHFFFAOYSA-N
Synonym tin dioxide, tin iv oxide, stannic oxide, cassiterite, flowers of tin, stannic dioxide, tin oxide sno2, tin peroxide, white tin oxide, stannic anhydride
PubChem CID 29011
ChEBI CHEBI:52991
IUPAC-Name Dioxozinn
SMILES O=[Sn]=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tin(IV) oxide
Namenshinweis 99.9%
Farbe Weiß bis grau
Physikalische Form Pulver
Menge 500 g
Prozentgehaltsbereich 99.9%
Strukturformel SnO2
Merck Index 15, 8905
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: slowly soluble in sodium hydroxide solution, insoluble in alcohol and cold acids
Formelmasse 150.69
Reinheit (%) 99.9%
Güte Spurenmetallbasis
Verpackung Kunststoffflasche
Relative Dichte 6.95
Dichte 6.9500g/mL