Learn More
Zinn(II)-chlorid-Dihydrat, ACS, 98.0 bis 103.0 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11498600
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2 kg
Stannous chloride is used as a sensitizing agent in preparing glass and plastic for metalizing. It serves as a potent reducing agent. Other uses of stannous chloride are tin electroplating baths, corrosion inhibitors, polymers, thermoplastic elastomers, soldering flux, antioxidant, tanning agent and pharmaceuticals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10025-69-1
Summenformel SnCl2·2H2O
MDL-Nummer MFCD00149863
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tin(II) chloride dihydrate
Schmelzpunkt 43°C to 46°C
Namenshinweis For analysis ACS
Physikalische Form Kristallin
Menge 100 g
Prozentgehaltsbereich 98.0-103.0%
Löslichkeitsinformationen Soluble in dilute and concentrated hydrochloric acid,alcohol,ethyl acetate,glacial acetic acid,and sodium hydroxide solution. Decomposes in excess water.
Formelmasse 225.65 (189.62 Anhydrous)
Güte ACS-Reagenz
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Dichte 2.71 g/mL
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Tin(II) chloride dihydrate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H373-Kann die Organe schädigen.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Stannous chloride dihydrate