Learn More
Zinn(II)-chlorid-Dihydrat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2500 g
Beschreibung
Tin(II) chloride is used as a sensitizing agent in preparing glass and plastic for metalizing. It serves as a potent reducing agent. Other uses of stannous chloride are tin electroplating baths, corrosion inhibitors, polymers, thermoplastic elastomers, soldering flux, antioxidant, tanning agent and pharmaceuticals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Zinn(II)-chlorid wird als Sensibilisierungsmittel bei der Herstellung von Glas und Kunststoff für die Metallisierung verwendet. Es dient als starkes Reduktionsmittel. Weitere Anwendungen von Zinnchlorid sind Zinngalvanikbäder, Korrosionsinhibitoren, Polymere, thermoplastische Elastomere, Lötflussmittel, Antioxidantien, Gerbstoffe und Arzneimittel.
Löslichkeit
Löslich in verdünnter und konzentrierter Salzsäure, Alkohol, Ethylacetat, Eisessigsäure und Natriumhydroxid-Lösung. Zersetzt sich in überschüssigem Wasser.
Hinweise
Hygroskopisch und absorbiert Feuchtigkeit oder Wasser aus der Luft. Nicht kompatibel mit Metallen, starken Oxidationsmitteln, starken Basen und Bromtrifluorid.
Zinn(II)-chlorid wird als Sensibilisierungsmittel bei der Herstellung von Glas und Kunststoff für die Metallisierung verwendet. Es dient als starkes Reduktionsmittel. Weitere Anwendungen von Zinnchlorid sind Zinngalvanikbäder, Korrosionsinhibitoren, Polymere, thermoplastische Elastomere, Lötflussmittel, Antioxidantien, Gerbstoffe und Arzneimittel.
Löslichkeit
Löslich in verdünnter und konzentrierter Salzsäure, Alkohol, Ethylacetat, Eisessigsäure und Natriumhydroxid-Lösung. Zersetzt sich in überschüssigem Wasser.
Hinweise
Hygroskopisch und absorbiert Feuchtigkeit oder Wasser aus der Luft. Nicht kompatibel mit Metallen, starken Oxidationsmitteln, starken Basen und Bromtrifluorid.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Tin(II) chloride dihydrate |
Schmelzpunkt | 42°C to 46°C |
Menge | 500 g |
Strukturformel | SnCl2·2H2O |
UN-Nummer | UN3260 |
Merck Index | 14,8783 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in dilute and concentrated hydrochloric acid,alcohol,ethyl acetate,glacial acetic acid,and sodium hydroxide solution. Decomposes in excess water. |
Formelmasse | 225.65 (189.62 Anhydrous) |
Reinheit (%) | 98% |
Empfindlichkeit | Luftempfindlich |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Signalwort
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 4
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H373-Kann die Organe schädigen.
- H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.