Learn More
Zinnfolie, 2.0 mm (0.08 Zoll) Dicke, 99.8 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
50 x 50 mm
100 x 100 mm
100 x 500 mm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Tin foil |
Namenshinweis | 2.0mm (0.08 in.) thick |
Hinweise zum Prozentgehalt | (Metallbasis) |
Menge | 50 x 50 mm |
Reinheit (%) | 99.8% |
Geruch | Geruchsneutral |
Gewicht | ≈36g/50x50mm |
Form | Folie |