Learn More
Brannan™ Zeitschaltuhr
Aufwärtszählung/Abwärtszählung. Brannan™ Zweifach-Zeitschaltuhr und Uhr mit 12- oder 24-Stundenanzeige, Klemme, Ständer und Magnetbefestigung. Geliefert mit einer Batterie Typ AAA.
Marke:  Brannan™ 28/206/0
Artikelnummer. 13063023
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Zählt 23 h, 59 min, 59 s abwärts und aufwärts, mit Speicherfunktion
  • Anzeige im 12- oder 24-Stundenformat
  • Mit Ständer, Klemme und magnetischer Befestigung
  • Abmessungen: 72 mm x 65 mm x 27 mm
  • LCD-Größe: 42 mm x 20 mm
  • Geliefert mit 1 x AAA (LR03) Batterie
Spezifikation
Spezifikation
Dualzeit-Timer
Digital
24 x 35 mm
68 mm
53 mm
Ständer, Klemme und magnetische Befestigung
23 h 59 min, 59 s
AAA
53 x 68 x 14 mm
14 mm
74 g