Learn More
3M™ MonitorMark™ Time Temperature Indicator
Solves the challenge of monitoring thermal exposure of temperature-sensitive products during transportation and storage.
2090.00 CHF - 4255.00 CHF
Spezifikation
Enthält 500 /Cs.
Reaktionszeit 48 Hours
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Betriebstemperatur (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Betriebstemperatur (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
17268510
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
3M™ MonitorMark™
7000001890
10°C
2090.00 CHF
500 Stück
Verfügbar ab: 02-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17278510
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
3M™ MonitorMark™
7000001929
22°C
4255.00 CHF
500 Stück
Verfügbar ab: 02-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Inexpensive solution for monitoring product exposure to temperatures above the specified limit over a 48 hour time period.
  • Self-adhesive backing for easy attachment to secondary packaging.
  • Easily-interpreted visual results.
  • Results indicate both exposure and relative time over which exposure occurred.
  • Removable film activation strip starts the monitoring process on demand for accuracy.
Spezifikation
Spezifikation
500 /Cs.
48 Hours