missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ ELISA-Kit für humanes TIM-1 (HAVCR1)
Sandwich-ELISA-Kit
Marke: Invitrogen™ EHHAVCR1X10
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
CD365, auch bekannt als T-Zell-Immunglobulin und Mucin-Domäne 1 (Tim-1), ist ein Typ-1-Oberflächenglykoprotein, das aus einer extrazellulären N-terminalen Immunglobulin V-ähnlichen Domäne und einer Mucin-Domäne sowie einem kurzen zytoplasmatischen Schwanz besteht. Der endogene Ligand für CD365 ist Tim-4. Außerdem ist CD365 als zellulärer Rezeptor oder Co-Rezeptor für eine Reihe von Viren bekannt, darunter Hepatitis A- und C-Viren, Ebola-Virus, Marburger Virus, Dengue-Virus, Zika-Virus, West-Nil-Virus und japanisches Enzephalitis-Virus. Die direkte Bindung der Viren durch CD365 erfolgt über Phosphatildyl-Serin, das auf Virushüllen exponiert ist. Polymorphismen im menschlichen CD365-Gen (HAVCR1) werden mit der Anfälligkeit für Infektionen und dem Schweregrad der Erkrankung in Verbindung gebracht. CD365 wurde ebenfalls mit der Co-Stimulation von T-Zellen in Verbindung gebracht. CD365 wird hauptsächlich in Epithelzellen exprimiert. Es wird auch in A549, 769-P und Caco-2 und Zelllinien sehr stark exprimiert. CD365 existiert auch als lösliches Protein, das durch metalloproteinase vermittelte proteolytische Spaltung des Oberflächenproteins erzeugt wird.Spezifikation
Q96D42 | |
2 pg/ml | |
ELISA | |
Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät | |
Havcr1 | |
< 10% | |
HRP | |
RUO | |
2 bis 8 °C | |
1 h 20 min |
12,29 bis 3.000 pg/ml | |
Biotin | |
Plasma, Serum, Überstand | |
26762 | |
< 12% | |
Vorbeschichtete 96-Well-Platte, Standard, Assay-Verdünnerkonzentrat, Biotinylierter Nachweisantikörper, SAV-HRP, Waschpuffer, Chromogen, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten | |
10 x 96 Tests | |
Plasma, 50 μl|Serum, 50 μl|Supernatant, 100 μl | |
KIM-1 | |
4 h 45 min |