Learn More
Invitrogen™ ELISA-Kit für humanes TIM-1 (HAVCR1)
Sandwich ELISA Kit
Marke: Invitrogen™ EHHAVCR1X5
Beschreibung
The Human TIM-1 (HAVCR1) ELISA quantitates Hu TIM-1 in human serum, plasma, or cell culture medium. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Hu TIM-1. Principle of the method The Human TIM-1 solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
HAVCR1, ein integrales Membranglykoprotein der Klasse 1 mit 359 Aminosäuren, wird vom Hepatitis-A-Virus verwendet, um Menschen zu infizieren. Es besteht aus einer konservierten N-terminalen Cys-reichen Region, einer IgV-Domäne (ähnlich einer Immunglobulin-variablen Region) und einer TSP-reichen Mucin-Domäne in der extrazellulären Region, gefolgt von einem stark konservierten Tyrosinkinase-Phosphorylierungsmotiv im zytoplasmatischen Bereich. HAVCR1 wird auf terminal differenzierten CD4+ Th2-Zellen exprimiert und reguliert die Zytokin-Produktion. Es spielt eine wichtige Rolle bei der Regulierung der Immunreaktionen bei der Entwicklung von Asthma und allergischen Reaktionen. Seine Expression wird in dedifferenzierten Nierenzellen entscheidend hochreguliert, was auf eine mögliche Rolle bei der Regeneration des proximalen Tubulepithels in Nieren hinweist. HAVCR1 ist bei Nierenkarzinomen nachweislich hochreguliert, was auf seine Rolle bei der Tumorprogression und Metastasierung hindeutet.Spezifikation
Q96D42 | |
2 pg/mL | |
Festphasen-Sandwich-ELISA | |
ELISA-Kit | |
Plasma, Serum, Überstand | |
5 x 96 Assays | |
ELISA, Protein-Assays, Proteinbiologie, Krebsbiologie, Immunologie, Neurowissenschaften, Neurobiologie, Proteinnachweis, Proteinanalyse | |
26762 | |
<12% | |
Stopplösung, Standard, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten, Waschpuffer, Biotinylierter Nachweisantikörper, Vorbeschichtete 96-Well-Platten, Chromogen, Assay-Verdünnungsmittel-Konzentrat, SAV-HRP | |
5 x 96 Tests | |
Virologie | |
2 bis 8 °C | |
Human | |
4 h 45 min |
12,29 pg/mL bis 3000 pg/mL | |
2 pg/mL bis 3000 pg/mL | |
Biotin | |
Weitere Proteine | |
Dieses ELISA-Kit weist keine Kreuzreaktivität mit den folgenden getesteten Zytokinen auf: Humanes Angiogenin, BDNF, BLC, CNTF, ENA-78, FGF-4, IL-1 alpha, IL-1 beta, IL-2, IL-4, IL-5, IL-6, IL-8, IL-9, IL-11, IL-12 p70, IL-12 p40, IL-13, IL-15, IL-309, IP-10, FGF-4, FGF-6, FGF-7, G-CSF, GDNF, GM-CSF, IFN-gamma, IGFBP-2, IGFBP-3, IGFBP-4, Leptin (OB), MCP-1, MCP-2, MCP-3, MDC, MIF, MIG, MIP-1 alpha, MIP-1 beta, MIP-1 delta, PARC, PDGF, RANTES, SCF,SDF-1 alpha, TARC, TGF-beta, TIMP-1, TIMP-2, TNF-alpha, TNF-beta, TPO, VEGF. | |
Human | |
Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät | |
CD365, HAVCR, HAVCR-1, KIM-1, KIM1, TIM, TIM-1, TIM1, TIMD-1, TIMD1 | |
<10% | |
HRP | |
RUO | |
Plasma, 50 μl; Serum, 50 μl; Überstand, 100 μl | |
HAVCR, HAVCR-1, KIM-1, KIM1, TIM, TIM-1, TIM1, TIMD-1, TIMD1 | |
1 h 20 min |