Learn More
Thermo Scientific Chemicals Thymolphthalexon
Artikelnummer. 11313106
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1913-93-5
Summenformel C38H44N2O12
Molekulargewicht (g/mol) 720.77
MDL-Nummer MFCD00001619
InChI-Schlüssel AGXCADFSYJNMEG-UHFFFAOYNA-N
Synonym thymolphthalexone, thymolphthalein complexon, thymolphthalein complexone, thymolphthalexon, thymolphthalein-3,3'-bismethyliminodiacetic acid, 3-1-3-bis carboxymethyl amino methyl-4-hydroxy-5-isopropyl-2-methylphenyl-3-oxo-2-benzofuran-1-yl-6-hydroxy-5-isopropyl-2-methylphenyl methyl carboxymethyl amino acetic acid, n,n'-3-oxo-1 3h-isobenzofuranylidene bis 6-hydroxy-2-methyl-5-1-methylethyl-3,1-phenylene methylene bis n-carboxymethyl glycine, thymophthalexon, 3',3-bis n,n-di carboxymethyl aminomethyl thymolphthalein, 2,2',2,2'-3-oxo-1,3-dihydro-2-benzofuran-1,1-diyl bis 6-hydroxy-5-isopropyl-2-methyl-3,1-phenylene methylenenitrilo tetraacetic acid
PubChem CID 112918
IUPAC-Name 2-[[5-[1-[3-[[bis(Carboxymethyl)amino]methyl]-4-hydroxy-2-methyl-5-propan-2-ylphenyl]-3-oxo-2-benzofuran-1-yl]-2-hydroxy-6-methyl-3-propan-2-ylphenyl]methyl-(carboxymethyl)amino]essigsäure
SMILES CC(C)C1=CC(=C(C)C(C[NH+](CC(O)=O)CC([O-])=O)=C1O)C1(OC(=O)C2=CC=CC=C12)C1=CC(C(C)C)=C(O)C(C[NH+](CC(O)=O)CC([O-])=O)=C1C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Thymolphthalexone
Menge 5 g
Beilstein 1339087
Formelmasse 720.78