Learn More
Thermo Scientific Chemicals Thymidin, 99 %
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Beschreibung
Thymidine is used in the syntheses of active pharmaceutical ingredient such as zidovudine. It also pairs with deoxyadenosine in double-stranded deoxyribonucleic acid. It is used to synchronize the cells in G1/early S phase in cell biology.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Thymidin wird bei der Synthese von pharmazeutischen Wirkstoffen wie Zidovudin verwendet. Bildet in doppelsträngiger Desoxyribonukleinsäure ein Basenpaar mit Desoxyadenosin. Wird in der Zellbiologie zur Synchronisierung der Zellen in der G1-/frühen S-Phase verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser, Methanol, heißem Ethanol, heißem Aceton, heißem Ethylacetat, Pyridin, Eisessigsäure und Salzsäure. Schwer löslich in heißem Chloroform.
Hinweise
Kühl lagern. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
Thymidin wird bei der Synthese von pharmazeutischen Wirkstoffen wie Zidovudin verwendet. Bildet in doppelsträngiger Desoxyribonukleinsäure ein Basenpaar mit Desoxyadenosin. Wird in der Zellbiologie zur Synchronisierung der Zellen in der G1-/frühen S-Phase verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser, Methanol, heißem Ethanol, heißem Aceton, heißem Ethylacetat, Pyridin, Eisessigsäure und Salzsäure. Schwer löslich in heißem Chloroform.
Hinweise
Kühl lagern. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Thymidine |
Schmelzpunkt | 186°C to 190°C |
Farbe | Weiß |
Geruch | Geruchsneutral |
Menge | 100 g |
Beilstein | 89285 |
Merck Index | 14,9397 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water,methanol,hot ethanol,hot acetone,hot ethyl acetate,pyridine,glacial acetic acid and hydrochloric acid. Slightly soluble in hot chloroform . |
Formelmasse | 242.23 |
Reinheit (%) | 99% |
Mehr anzeigen |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'type03FormHeader'
missing translation for 'productTitle'