Learn More
Cole-Parmer™ 3-WEGE PP-VENTIL 360° 3/8'FNPT
Marke: Cole-Parmer™ 06472-35
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
Elliptisches Dreiwegeventil mit vier Positionen | |
3/8 Zoll NPT (F) | |
1/Packung |
Polypropylen | |
110 °C | |
110 °C |