Learn More
Mecmesin™ Drei-Punkt-Biegung
Für die Durchführung verschiedener Flexure-Tests.
Marke:  Mecmesin™ 432266
Encompass
Artikelnummer. 11983838
  • auf Anfrage / 1 Stück
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Includes: Zwei untere Stützelemente
Beschreibung
Beschreibung
  • Drei-Punkt-Biegevorrichtung
  • Obermittel-Ladeboss für unterschiedlich große Proben
  • Der Stützbalken ist längs in metrischen/zölligen Einheiten graduiert, um eine genaue Positionierung der Anvillen zu gewährleisten
  • Standard-Amboss-Radius: 5 mm
  • Kraft: 10 kN
  • Ambosbreite: 4 cm
  • Spanne unterer Amboss: 2 bis 29 cm
  • Gewicht: 0.82 kg
Spezifikation
Spezifikation
Drei-Punkt-Biegung
Aluminium
Bestimmt die Biegeeigenschaften von starren und halbstarren Materialien
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.