Learn More
S-Curve™ Three Compartment Glove Dispenser with Single Lid, Front Access
Click to view available options
Material:
PETG
Beschreibung
- Ein schräger Deckel mit Scharnier über die volle Länge für einen konstanten HEPA-Luftstrom
- Zugangsöffnungen an der Vorderseite für einfaches Dispensieren von Produkten
- Kann mithilfe von robusten Wandhalterungen montiert werden (im Lieferumfang enthalten)
- Beflammte Kanten für eine glatte Oberfläche
Spezifikation
Spezifikation
Produkttyp | Handschuhspender |
Farbe | Durchsichtig |
Abmessungen (T x B x H) innen | 12 x 16 x 12 Zoll |
Aufnahmevermögen | Handschuhe |
Material | PETG |
Mounting | Löcher in Schlüssellochform |
No. of Compartments | 3 |
Product Style | Beladung von oben |
Enthält | Montageteile |
Dicke (angloamerikanisch) | 0,25 in. |
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.