Learn More
Idex Luer-PEEK-Adapter mit Gewinde
Bequemer Schnellanschluss und Trennen eines Luer-Anschlusses
33.30 CHF
Spezifikation
Typ Luer-Adapter mit Gewinde
Innendurchmesser (angloamerikanisch) 0,05 in.
Max. Temperatur (metrisch) 125 °C
Material PEEK
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 1
Produktcode Marke Farbe Zur Verwendung mit (Geräte) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Farbe Zur Verwendung mit (Geräte) Preis Menge & Verfügbarkeit  
12947759
Unterlagen ansehen
Idex
02023-59
Schwarz Buchse (Luer) x Buchse M6 flacher Boden
33.30 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 07-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Bequemer Schnellanschluss und Trennen eines Luer-Anschlusses
  • Hergestellt aus inerten Polymeren
Die Schnellverbinder-Luer-Adapter sind für den Anschluss von Luer-Buchsen an alle Luer-Stecker in einer Vielzahl von Anwendungen konzipiert. Für eine sicherere Verbindung mit Luer-Lock-Adaptern mit Außengewinde.
Spezifikation
Spezifikation
Luer-Adapter mit Gewinde
0,05 in.
125 °C
PEEK