Learn More
Thoriumlösung für ICP/MS 10 mg/l HNO3 Matrix, Fisher Chemical™
Click to view available options
Menge:
50 ml
100 ml
Verpackung:
Flasche
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Thorium |
Konzentration | 10 mg/l |
Verpackung | Flasche |
Menge | 50 ml |
Lösungsmittel oder Matrix | HNO3 |