Learn More
Thioxanthen % 98, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Thioxanthene |
Schmelzpunkt | 128°C to 131°C |
Farbe | Weiß |
Siedepunkt | 340°C (730.0 mmHg) |
Infrarotspektrum | Echt |
Prozentgehaltsbereich | 97.5% min. (GC) |
Verpackung | Glasflasche |
Menge | 1 g |
Merck Index | 15, 9522 |
Löslichkeitsinformationen | Solubility in water: .. Other solubilities: freely soluble in chloroform,moderately soluble in alcohol,ether |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Thioxanthene