Learn More
Thioxanthen % 98, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10024673
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 261-31-4
Summenformel C13H10S
Molekulargewicht (g/mol) 198.28
MDL-Nummer MFCD00046936
InChI-Schlüssel PQJUJGAVDBINPI-UHFFFAOYSA-N
Synonym thioxanthene, 10h-dibenzo b,e thiin, thiaxanthen, thioxanthen, dibenzothiapyran, 9h-thioxanthen, 10h-dibenzo b,e thiopyran, chembl79451
PubChem CID 67495
ChEBI CHEBI:51055
IUPAC-Name 9H-Thioxanthen
SMILES C1C2=CC=CC=C2SC2=CC=CC=C12
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Thioxanthene
Schmelzpunkt 128°C to 131°C
Farbe Weiß
Siedepunkt 340°C (730.0 mmHg)
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Menge 5 g
Merck Index 15, 9522
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: .. Other solubilities: freely soluble in chloroform,moderately soluble in alcohol,ether
Formelmasse 198.29
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristalle und Nadeln