Learn More
Thioharnstoff, Cytiva
Click to view available options
Menge:
100 g
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Thioharnstoff |
CAS | 45-001-296 |
Farbe | Weiß |
Summenformel | CH4N2S |
Menge | 100 g |
Formelmasse | 76.13 |
Physikalische Form | Fest |
Sicherheit und Handhabung
Signalwort
- Achtung
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Karzinogenität Kategorie 2
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
- H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
- P235-Kühl halten.
- P501-Inhalt/Behälter zuführen.