Learn More
Thiophenol, 99+%, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1000 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
Thiophenol dient als Reagenz zur Synthese von Alfa- und Beta-ungesättigten Sulfiden, Beta-Lactonen und (3H-Benzo[c][1,2]-Diselenol-3-yl)(Phenyl)sulfan. Es wird als antinematodales Mittel und als Zwischenprodukt bei der Herstellung von Natriumthiophenolat, Pentachlorothiophenol und Alkylphenylsulfiden verwendet. Es wirkt als Inhibitor der humanen Fibroblasten-Kollagenase in vitro.
Löslichkeit
Mischbar mit den meisten organischen Lösungsmitteln und wässriger Basis. Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Säuren, Basen und Oxidationsmitteln.
Thiophenol dient als Reagenz zur Synthese von Alfa- und Beta-ungesättigten Sulfiden, Beta-Lactonen und (3H-Benzo[c][1,2]-Diselenol-3-yl)(Phenyl)sulfan. Es wird als antinematodales Mittel und als Zwischenprodukt bei der Herstellung von Natriumthiophenolat, Pentachlorothiophenol und Alkylphenylsulfiden verwendet. Es wirkt als Inhibitor der humanen Fibroblasten-Kollagenase in vitro.
Löslichkeit
Mischbar mit den meisten organischen Lösungsmitteln und wässriger Basis. Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Säuren, Basen und Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Thiophenol |
Schmelzpunkt | -15°C |
Dichte | 1.075 |
pH | 5 |
Siedepunkt | 168°C to 169°C |
Flammpunkt | 55°C (131°F) |
Prozentgehaltsbereich | ≥99% |
Geruch | Stench |
Brechungsindex | 1.59 |
Menge | 50 g |