Learn More
Thiophenol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10416960
Click to view available options
Menge:
25 mL
500 mL
1 L
5 L
Verpackung:
Glasflasche
Metalltrommel
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 108-98-5
MDL-Nummer MFCD00004826
InChI-Schlüssel RMVRSNDYEFQCLF-UHFFFAOYSA-N
Synonym thiophenol, phenyl mercaptan, mercaptobenzene, phenylthiol, phenylmercaptan, thiofenol, phenol, thio, thiophenate, thiofenol czech, benzene, mercapto
PubChem CID 7969
ChEBI CHEBI:48498
IUPAC-Name Benzolthiol
SMILES C1=CC=C(C=C1)S
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Thiophenol
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 1.0780g/mL
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Metalltrommel
Summenformel C6H6S
Strukturformel C6H5SH
Brechungsindex 1.5880 to 1.5900 (20°C, 589nm)
Menge 25 mL
Beilstein 06, 294
Fieser 06,585; 07,367; 09,465; 10,399; 12,485; 13,53; 16,327
Merck Index 15, 9508
Molekulargewicht (g/mol) 110.174
Formelmasse 110.17
Reinheit (%) ≥98.5%
Physikalische Form Flüssig