Learn More
Thiophen-2-thiol, enthält Dimer, 97 % als Monomer, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Thiophene-2-thiol |
Dichte | 1.247 |
Siedepunkt | 62°C to 65°C (12 mmHg) |
Flammpunkt | 66°C (151°F) |
Geruch | Unpleasant |
Hinweise zum Prozentgehalt | als Monomer, enthält Dimer |
Brechungsindex | 1.617 |
Menge | 1 g |
Beilstein | 104650 |
Empfindlichkeit | Air and light sensitive |